重要文件
ES5666
ChromegaChiral Chiral CC2, 10 Micron HPLC Column
10 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115709
NACRES:
SB.52
材料
stainless steel column
品質等級
產品線
ChromegaChiral
製造商/商標名
ES Industries 135351-CC2
包裝
1 ea of
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
15 cm × 4.6 mm
基質
fully porous particle
基質活性組
3-chloro-4 methylphenylcarbamate phase
粒徑
10 μm
孔徑
1000 Å pore size
工作pH值
2-8
分離技術
chiral
supercritical fluid (SFC)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
ChromegaChiral is a trademark of ES Industries
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)