重要文件
D4294KRSUC
Supelco
Sulfur in Odourless Kerosene ASTM D4294
Calibration Set C
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
製造商/商標名
Paragon Scientific Ltd
應用
petroleum
形式
matrix material
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
成分
Set C
1.0000 % (10000ppm), 2.0000 % (20000ppm), 3.0000 % (30000ppm), 4.0000 % (40000ppm), 5.0000 % (50000ppm) . 100 mL ea.
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)