文件
CRM47649
Supelco
醛酮-DNPH混标
certified reference material, in acetonitrile (varied conc.), ampule of 1 mL
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
77101502
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
TraceCERT®
產品線
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
ampule of 1 mL
濃度
in acetonitrile (varied conc.)
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
environmental
格式
multi-component solution
儲存溫度
2-8°C
應用
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务。
其他說明
该认证参考物质(CRM)根据 ISO 17034和 ISO/IEC 17025进行生产和认证。所有关于客户关系管理的信息都可以在分析证书上找到。
法律資訊
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
分析物
描述
    Acetaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone 1000 μg/mL
    Acetone-2,4-dinitrophenylhydrazone 500 μg/mL
    Acrolein-2,4-dinitrophenylhydrazone 500 μg/mL
    Benzaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone 500 μg/mL
    Butyraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone 500 μg/mL
    Formaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone 1500 μg/mL
    Propionaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone 500 μg/mL
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
35.6 °F - closed cup
閃點(°C)
2.0 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1