重要文件
821976
TSKgel® SP-3PW (30) Bulk Media
bottle of 25 mL, phase sulfonic acid, 30 μm particle size
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
產品線
TSKgel®
形狀
slurry
特點
counter ion Na+
包裝
bottle of 25 mL
製造商/商標名
Tosoh 21976
參數
20 bar max. pressure
技術
LPLC: suitable
基質
hydroxylated methacrylic polymer
基質活性組
sulfonic acid phase
粒徑
30 μm
工作pH值
2-13
容量
≥65 g/L adsorption capacity (insulin)
分離技術
cation exchange
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
TSKgel SP-3PW resin is a strong cation exchange resin for biomolecule purification. It has a smaller pore size than TSKgel SP-5PW and is designed for peptide purifications such as insulin. Its small particle size makes it an excellent choice for polishing and high performance resolution steps.
規格
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
外觀
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
103.1 °F
閃點(°C)
39.5 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)