重要文件
82031-U
Hamilton® HC-75 (9 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.1 mm, stainless steel hardware
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
NACRES:
SB.52
產品名稱
Hamilton HC-75 HPLC 色谱柱, 9 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.1 mm, stainless steel hardware
材料
stainless steel column
agency
suitable for USP L19
製造商/商標名
Hamilton
包裝
1 ea of
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
25 cm × 4.1 mm
基質
polymeric
粒徑
9 μm
工作pH值
1-14
分離技術
ion exclusion
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Hamilton HC-75 色谱柱用于分离单糖和二糖、有机酸、糖类以及糖醇。
腳註
Ca2+ 形式
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)