文件
82014-U
Hamilton® PRP-X100 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.1 mm, stainless steel hardware
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
NACRES:
SB.52
product name
Hamilton PRP-X100 HPLC色谱柱, 10 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.1 mm, stainless steel hardware
材料
stainless steel column
製造商/商標名
Hamilton
包裝
1 ea of
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
15 cm × 4.1 mm
基質
PS-DVB particle platform
polymeric
基質活性組
ammonium ion, quaternary phase
粒徑
10 μm
孔徑
100 Å
工作pH值
1-14
分離技術
anion exchange
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Hamilton PRP-X100 聚合物 HPLC 色谱柱用于分离离子色谱中的阴离子。
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact 客戶支援