重要文件
819811
TOYOPEARL® HW-50S Bulk Media
phase hydroxylated methacrylate, bottle of 150 mL, 30 μm particle size
同義詞:
TOYOPEARL® HW-50 Size Exclusion Media
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41106500
產品線
TOYOPEARL®
形狀
slurry
包裝
bottle of 150 mL
製造商/商標名
Tosoh 19811
參數
3 bar max. pressure
技術
LPLC: suitable
基質
hydroxylated methacrylate
基質活性組
hydroxylated methacrylate phase
粒徑
30 μm
工作pH值
2-13
分離技術
size exclusion (SEC)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Toyopearl HW-50 resin is a hydroxylated methacrylic polymer for size exclusion chromatography of proteins between 500-80,000 Da.
規格
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
外觀
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
104.0 °F - closed cup
閃點(°C)
40 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)