產品名稱
TSK-GEL® 反相 HPLC 色谱柱, phase phenyl, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 2.3 μm particle size
材料
stainless steel hardware
agency
suitable for USP L11
產品線
TSKgel®
製造商/商標名
Tosoh Super-Phenyl, 18277
標籤範圍
3% Carbon, multilayer, endcapped
參數
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
10-50 °C temperature
300 bar max. pressure
4 mL/min flow rate
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
5 cm × 4.6 mm
表面積
100 m2/g
基質
silica particle platform
基質活性組
phenyl phase
粒徑
2.3 μm
孔徑
140 Å
工作pH值
2.0-7.5
分離技術
reversed phase