產品線
TOYOPEARL®
形狀
slurry
包裝
bottle of 1 L
製造商/商標名
Tosoh 14687
參數
3 bar max. pressure
技術
LPLC: suitable
基質
hydroxylated methacrylic polymer
基質活性組
hydroxylated methacrylate phase
粒徑
45 μm
工作pH值
2-13
分離技術
size exclusion (SEC)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Toyopearl HW-55 resin is a hydroxylated methacrylic polymer bead for size exclusion chromatography of proteins between 1,000-700,000 Da. It also is the base bead for all Toyopearl "-550" designated products.
規格
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
外觀
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
法律資訊
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
103.1 °F
閃點(°C)
39.5 °C