重要文件
808030
TSKgel® G2500PW (17 µm) HPLC Columns
L x I.D. 60 cm × 21.5 mm, hydroxylated methacrylate phase
同義詞:
TSKgel® Size Exclusion (PW-Type) HPLC Column
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115711
eCl@ss:
32110501
產品名稱
TSK-GEL® 体积排阻(PW 类型)高效液相色谱柱, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 60 cm × 21.5 mm, 17 μm particle size
材料
stainless steel hardware
agency
suitable for USP L25
suitable for USP L38
suitable for USP L39
產品線
TSKgel®
製造商/商標名
Tosoh 08030
參數
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
20 bar max. pressure
8 mL/min flow rate
80 °C temperature
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
60 cm × 21.5 mm
基質
polymer particle platform
基質活性組
hydroxylated methacrylate phase
粒徑
17 μm
孔徑
<200 Å
工作pH值
2-12
分離技術
size exclusion (SEC)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Use TSKgel® G2500PW for the analysis of water-soluble polymers with molecular weights of less than 3,000 Da.
外觀
Shipped in water.
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)