重要文件
794-0412
HPLC Analysis of Hemoglobin HbA1C on Mono S® HR5/5
application for HPLC
登入查看組織和合約定價
About This Item
技術
HPLC: suitable
測試參數
column: Mono S HR5/5, 5 cm x 5 mm I.D., 10 μm (54808)
mobile phase: [A] 0.01M malonate-sodium hydroxide, pH 5.7; [B] 0.3M lithium chloride in mobile phase A
flow rate: 2.0 mL/min
detector: VIS, 405 nm
injection: 50 μL hemolysate, dilued 1:5
適合性
application for HPLC
應用
life science and biopharma
法律資訊
Mono S is a registered trademark of Cytiva
分析物
描述
    Hemoglobin human
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)