文件
77988
Supelco
Acetoacetic acid-13C4 lithium salt
analytical standard
同義詞:
Lithium acetoacetate-13C4
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
13C4H6O3 · xLi+
分子量::
106.06 (free acid basis)
分類程式碼代碼:
12352106
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[13CH3][13C]([13CH2][13C](O)=O)=O
InChI
1S/C6H10O4/c1-6(2,3-7)4(8)5(9)10/h7H,3H2,1-2H3,(H,9,10)
InChI 密鑰
PKVVTUWHANFMQC-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)