重要文件
72971
Supelco
Oxydemeton-methyl Metabolite
PESTANAL®, analytical standard
同義詞:
Demeton-​S-​methyl sulfoxide, O,O-Dimethyl S-[2-(ethylsulfinyl)ethyl]monothiophosphate, O,O-Dimethyl S-[2-(ethylsulfinyl)ethyl]monothiophosphate, Demeton-S-methyl sulfoxide
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H15O4PS2
CAS號碼:
分子量::
246.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
產品線
PESTANAL®
化驗
≥95.0 % (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
儲存溫度
2-8°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For R&D, and Analytical use only. Not for drug, household or other uses
應用
Metabolite for food testing
法律資訊
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Skull and crossbonesEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)