重要文件
64752
Supelco
特种玻璃柱
glass coarse frit, PTFE stopcock, column L × O.D. × I.D. 300 mm × 13 mm × 10.5 mm, 415mm overall
同義詞:
液相色谱柱 300MM×10.5MM 内径,带筛板旋阀
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
材料
PTFE stopcock
glass coarse frit
品質等級
技術
LPLC: suitable
柱長度 × 外徑 × 內徑
300 mm × 13 mm × 10.5 mm, 415mm overall
相容性
for use with US EPA Protocol
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
特點和優勢
美国环境保护署协议指出,当净化或干燥用于农药分析或优先控制污染物分析的环境样品时,使用适当的吸附剂填充该色谱柱。
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)