文件
59345
Supelco
SUPELCOGEL Pb (9 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
同義詞:
Supelguard PB 5CM×4.6MM
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
eCl@ss:
32110501
product name
SUPELCOGEL Pb 保护柱, 9 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
agency
suitable for USP L34
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
SUPELCOGEL
參數
400 bar pressure (5801 psi)
85 °C max. temp.
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
5 cm × 4.6 mm
粒徑
9 μm
相容性
use to protect SUPELCOGEL Pb
分離技術
ligand exchange
相關類別
法律資訊
SUPELCOGEL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1