文件
58977
Supelco
SUPELCOSIL LC-18 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 3.3 cm × 4.6 mm, HPLC Column
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
eCl@ss:
32110501
product name
SUPELCOSIL LC-18 HPLC 柱, 3 μm particle size, L × I.D. 3.3 cm × 4.6 mm
agency
suitable for USP L1
特點
endcapped
製造商/商標名
SUPELCOSIL
標籤範圍
11.0% carbon loading
參數
≤70 °C temp. limit
400 bar pressure (5801 psi)
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
3.3 cm × 4.6 mm
表面積
170 m2/g
表面覆盖率
surface coverage 3.1 μmol/m2
基質
silica gel, spherical particle platform
基質活性組
C18 (octadecyl) phase
粒徑
3 μm
孔徑
120 Å
pH值
2-7.5
應用
food and beverages
分離技術
reversed phase
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
对于众多种类的化合物具有极佳保留性并提供良好峰形的通用型疏水性烷基相。
推薦產品
发现适用于高效液相色谱液相色谱-质谱分析的理想LiChropur试剂
法律資訊
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)