重要文件
58768
连接件
1/4-28 for 1/16 in. O.D., bore diam. 0.043 in.
同義詞:
SSI 接头
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
材料
stainless steel
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
SSI
孔直徑
0.043 in.
接頭
1/4-28 for 1/16 in. O.D.
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
不锈钢,1/4-28 螺纹
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
SSI is a trademark of Scientific Systems, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)