文件
58632
Upchurch 手紧接头套件
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
一般說明
带 10-32 螺纹的高压接头,用于 1/16 英寸外径的管。套件包括:
  • 聚甲醛树脂手紧螺母,可在 4,000psi (280kg/cm2) 压力下良好工作,5 个
  • 不锈钢手紧螺母,可在 6,000psi (420kg/cm2) 压力下良好工作,扳手固定可适应 10,000psi (700kg/cm2) 压力,5 个
  • PEEK 密封圈,20 个
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1