文件
58296
Supelco
SUPELCOSIL LC-1 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
eCl@ss:
32110501
product name
SUPELCOSIL LC-1 HPLC 柱, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
agency
suitable for USP L13
特點
endcapped
製造商/商標名
SUPELCOSIL
標籤範圍
2% Carbon loading
參數
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
25 cm × 4.6 mm
表面積
170 m2/g
表面覆盖率
surface coverage 3.4 μmol/m2
基質
silica gel, spherical particle platform
基質活性組
C1 (methyl) phase
粒徑
5 μm
孔徑
120 Å pore size
pH值範圍
2-7.5
應用
food and beverages
分離技術
reversed phase
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
由于混合保留机理,极性基团的选择性差别比 C8 和 C18 柱更显著。C1 柱需要低于 20-30% 的有机相修正以提供与 C18 柱相似的保留性。
推薦產品
探索最适于 HPLCLC-MS 分析的 LiChropur 试剂
法律資訊
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)