成份
bed wt., 50 mg/well
包裝
pk of 1
技術
solid phase extraction (SPE): suitable
基質活性組
cyano bonding
應用
food and beverages
分離技術
normal phase
reversed phase
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
助留机理:反相或正相
样品基质相容性:反相使用时为水溶液(生物液体、水);或正相使用时为有机溶剂、油类和脂类
样品基质相容性:反相使用时为水溶液(生物液体、水);或正相使用时为有机溶剂、油类和脂类
- 单点键合,氰丙基 (7%C),封端
- 可用于反相或正相
- 非常适合用于能够不可逆地保留在疏水性更强的吸附剂(如 DSC-18)上的强疏水性分析物
- 当正相(如己烷或油类等有机基质)使用时,保留性弱于 DSC-Si 或 DSC-Diol
- 可快速释放不可逆地保留在强极性极吸附剂上的强极性分子
法律資訊
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany