重要文件
56308AST
Supelco
apHera C4 (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 10 mm, HPLC Column
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
產品名稱
apHera C4 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 10 mm
材料
stainless steel column
品質等級
產品線
apHera
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
apHera
參數
147 bar pressure (2133 psi)
4-60 °C temperature
技術
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
長度 × 內徑
25 cm × 10 mm
基質
polymeric
基質活性組
C4 (butyl) phase
粒徑
5 μm
孔徑
300 Å
工作pH值
1-14
應用
food and beverages
分離技術
reversed phase
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
apHera反向柱专用于整合二氧化硅和聚苯乙烯柱的优越性,而规避两者的缺点。这是通过使用乙烯醇共聚物基质实现的,即使在高碳负荷下也能保持表面润湿。这种多孔结构的平均孔径足够大,可以为小分子分析物、肽和小分子蛋白提供理想的结果。这些色谱柱在使用有机溶剂时的分离效率与硅胶柱相当,但在使用缓冲碱性溶液时的分离效率远远大于硅胶柱。它最重要的特征之一是烷基化碱基的逻辑洗脱顺序,其中保留随链长增加而成比例增加。
apHera反向柱的特点
  • 稳定的乙烯基共聚物基质
  • 稳定的pH范围:2-12
  • 孔径300埃
  • 在所有有机溶剂中均保持稳定
  • 扩展应用:肽,蛋白质
  • 有效分离任何碱性物质
  • 适用于洗涤和碱性溶液
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
apHera is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)