agency
suitable for USP L10
特點
endcapped: no
製造商/商標名
Nucleosil®
標籤範圍
5% Carbon loading
參數
400 bar pressure (5801 psi)
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
15 cm × 3.2 mm
基質
cyanopropyl
基質活性組
cyano phase
粒徑
5 μm
孔徑
100 Å
分離技術
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase