product name
Ascentis® Express OH5, 2.7 μm HPLC 色谱柱, 2.7 μm particle size, L × I.D. 7.5 cm × 3 mm
材料
stainless steel column
agency
suitable for USP L86
產品線
Ascentis®
特點
endcapped: no
製造商/商標名
Ascentis®
包裝
1 ea of
參數
<60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
技術
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
長度 × 內徑
7.5 cm × 3 mm
表面積
135 m2/g
雜質
<5 ppm metals
基質
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
基質活性組
hydroxy, penta- phase
粒徑
2.7 μm
孔徑
90 Å pore size
工作pH值
2-9
應用
food and beverages
分離技術
hydrophilic interaction (HILIC)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
法律資訊
相關產品
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)