重要文件
53592-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å F5 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 2.1 mm, HPLC Column
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
產品名稱
Ascentis® Express F5, 2.7 μm HPLC 色谱柱, 2.7 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 2.1 mm
材料
stainless steel column
品質等級
agency
suitable for USP L43
產品線
Ascentis®
特點
endcapped
製造商/商標名
Ascentis®
包裝
1 ea of
參數
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
技術
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
長度 × 內徑
2 cm × 2.1 mm
表面積
135 m2/g
雜質
<5 ppm metals
基質
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
基質活性組
PFP (pentafluorophenyl) phase
粒徑
2.7 μm
孔徑
90 Å pore size
工作pH值
2-8
應用
food and beverages
分離技術
reversed phase
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
由于存在电负性氟,Ascentis Express F5 的五氟苯基丙基固定相可提供具有缺电子苯环的稳定反相填料。除了形成 pi-pi 和温和的空间相互作用外,F5 相也通过极性相互作用保留化合物。Ascentis Express F5 可用于碱性、酸性或中性化合物,选择性与 C18 不同。
法律資訊
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Enhanced selectivity for stereoisomers and closely related compounds with alternate selectivity from C18 phases for basic, acidic, or neutral compounds
條款
Fast and Accurate LC-MS Analysis of Vitamin D Metabolites, Using Ascentis® Express F5 HPLC Columns from Supelco®