文件
50636-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 1.5 mm HPLC Capillary Column
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115709
NACRES:
SB.52
product name
Ascentis® Express C18, 2.7 μm HPLC 色谱柱, particle size, std dev 2.7 μm, L × I.D. 15 cm × 1.5 mm
agency
suitable for USP L1
品質等級
特點
endcapped
參數
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
長度 × 內徑
15 cm × 1.5 mm
雜質
<5 ppm metals
基質
Fused-Core particle platform
基質活性組
C18 (octadecyl) phase
粒徑
std dev 2.7 μm
孔徑
90 Å
工作pH值
2-9
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Ascentis Express HPLC色谱柱通过熔融核® 颗粒技术,可为您提供亚2 μm颗粒的高速度和高效率,同时保持较低的背压。高效率和低背压的结合使UPLC® (或其他超高压系统)用户及传统HPLC用户受益。
请见 Ascentis Express 主页,了解有关这项新色谱柱技术的更多信息。
法律資訊
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
UPLC is a registered trademark of Waters
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)