重要文件
502618
Upchurch Microtight® 连接短管
I.D. 0.013 in. (330 μm), orange
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
材料
orange
包裝
pkg of 10 ea
內徑
0.013 in. (330 μm)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
所有 Microtight 接头都可与这些 PEEK 连接短管配套使用,用以连接毛细管。外径均为 0.025 英寸;通常选用 0.002-0.003 英寸内径,即略大于毛细管外径。以色码标记。
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
Microtight is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)