文件
501824
Supelco
C1-C6 正链烷烃
1000 ppm each component in helium, cylinder of 14 L, analytical standard
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
等級
analytical standard
形狀
gas
包裝
cylinder of 14 L
製造商/商標名
Scott Gas T236-14
存貨情形
not available in EU, Canada
濃度
1000 ppm each component in helium
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
petroleum
格式
multi-component solution
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
分析物
描述
    Butane
    Ethane
    Hexane
    Methane
    Pentane
    Propane
象形圖
Gas cylinder
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Press. Gas Compr. Gas
儲存類別代碼
2A - Gases
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)