重要文件
501522
Supelco
氮气中的一氧化二氮
1 ppm, cylinder of 48 L, analytical standard
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
等級
analytical standard
形狀
gas
包裝
cylinder of 48 L
製造商/商標名
Air Liquide America Specialty Gases LLC T44-48
存貨情形
not available in EU
濃度
1 ppm
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
形式
multi-component solution
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
象形圖
Gas cylinder
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Press. Gas Compr. Gas
儲存類別代碼
2A - Gases
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)