重要文件
48052
Supelco
多氯联苯 1232溶液 溶液
1000 μg/mL in methanol, analytical standard
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分類程式碼代碼:
12000000
等級
analytical standard
包裝
ampule of 1 mL
濃度
1000 μg/mL in methanol
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
environmental
形式
single component solution
儲存溫度
room temp
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
51.8 °F - closed cup
閃點(°C)
11.0 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)