文件
47570-U
Supelco
全顺式-4,7,10,13,16,19-二十二碳六烯酸甲酯
10 mg/mL in heptane, analytical standard
同義詞:
DHA 甲酯, Fame 22:6n-3, 全顺-4,7,10,13,16,19-二十二碳六烯酸甲酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C23H34O2
CAS號碼:
分子量::
342.51
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
等級
analytical standard
形狀
liquid
CofA
certificate of analysis is enclosed in each package.
包裝
ampule of 1 mL
濃度
10 mg/mL in heptane
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
food and beverages
格式
single component solution
官能基
ester
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCC(=O)OC
InChI
1S/C23H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25-2/h4-5,7-8,10-11,13-14,16-17,19-20H,3,6,9,12,15,18,21-22H2,1-2H3/b5-4-,8-7-,11-10-,14-13-,17-16-,20-19-
InChI 密鑰
VCDLWFYODNTQOT-JDPCYWKWSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
24.8 °F - closed cup
閃點(°C)
-4 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)