重要文件
47363
Supelco
EPA 8240B 校准混标 1
2000 μg/mL each component in methanol, analytical standard
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
等級
analytical standard
agency
EPA 8240,8260
特點
standard type calibration
包裝
ampule of 1 mL
濃度
2000 μg/mL each component in methanol
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
environmental
形式
multi-component solution
儲存溫度
2-8°C
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
分析物
描述
    Bromochloromethane
    Bromodichloromethane
    Dibromochloromethane
    1,2-Dibromo-3-chloropropane
    1,2-Dibromoethane
    cis-1,4-Dichloro-2-butene
    trans-1,4-Dichloro-2-butene
    1,1-Dichloroethylene
    cis-1,2-Dichloroethylene
    trans-1,2-Dichloroethylene
    Dichloromethane
    1,3-Dichloropropane
    2,2-Dichloropropane
    1,1-Dichloro-1-propene
    cis-1,3-Dichloropropene
    trans-1,3-Dichloropropene
    查看全部 (16)
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Ozone 1 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
49.5 °F - Solvent
閃點(°C)
9.7 °C - Solvent
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)