文件
47102
Supelco
正链烷烃混标 C10,C12,C14,C16
certified reference material, (varied conc.)
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
等級
certified reference material
TraceCERT®
品質等級
agency
ASTM® D5442
產品線
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 500 mg
濃度
(varied conc.)
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
petroleum
格式
multi-component solution
儲存溫度
2-30°C
應用
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务。
其他說明
该认证参考物质(CRM)根据 ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。所有关于客户关系管理的信息都可以在分析证书上找到。
法律資訊
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
象形圖
FlameHealth hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
114.8 °F
閃點(°C)
46 °C
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)