重要文件
442672
Supelco
三十二烷
analytical standard
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)30CH3
CAS號碼:
分子量::
450.87
Beilstein:
1783260
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12000000
PubChem物質ID:
等級
analytical standard
蒸汽密度
15.6 (vs air)
蒸汽壓力
<1 mmHg ( 20 °C)
包裝
ampule of 1000 mg
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
467 °C (lit.)
mp
65-70 °C (lit.)
應用
environmental
petroleum
形式
neat
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C32H66/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-32H2,1-2H3
InChI 密鑰
QHMGJGNTMQDRQA-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)