文件
442441
Supelco
丙烯醛-2,4-DNPH
analytical standard
同義詞:
丙烯醛-2,4-二硝基苯腙
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H8N4O4
CAS號碼:
分子量::
236.18
分類程式碼代碼:
12000000
等級
analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
特點
standard type calibration
包裝
ampule of 25 mg
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
environmental
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C9H8N4O4/c1-2-5-10-11-8-4-3-7(12(14)15)6-9(8)13(16)17/h2-6,11H,1H2/b10-5+
InChI 密鑰
JJPZHGIYUVFTGG-BJMVGYQFSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
丙烯醛-2,4-DNPH 是丙烯醛与 2,4-二硝基苯肼在三氟乙酸存在下发生化学反应生成的丙烯醛衍生物。
應用
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务部门。
采用高效液相色谱法 (HPLC) 测定聚乙烯燃烧产物 (PCP) 提取物中丙烯醛的含量。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Toxicity of smoke extracts towards A549 lung cells: role of acrolein and suppression by carbonyl scavengers
Burcham.CP, et al.
Chemico-Biological Interactions, 183, 416-424 (2010)