About This Item
線性公式:
(CH3)2C6H3CH=NNHC6H3(NO2)2
CAS號碼:
分子量::
314.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
77101502
PubChem物質ID:
等級
analytical standard
特點
standard type calibration
包裝
ampule of 100 mg
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
219-221 °C (lit.)
應用
environmental
形式
neat
SMILES 字串
Cc1ccc(C)c(\C=N\Nc2ccc(cc2[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)c1
InChI
1S/C15H14N4O4/c1-10-3-4-11(2)12(7-10)9-16-17-14-6-5-13(18(20)21)8-15(14)19(22)23/h3-9,17H,1-2H3/b16-9+
InChI 密鑰
GYDQEABEWIRZLY-CXUHLZMHSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3