重要文件
40001
Supelco
苊 溶液
5000 μg/mL in methanol, analytical standard
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H10
CAS號碼:
分子量::
154.21
Beilstein:
386081
MDL號碼:
PubChem物質ID:
等級
analytical standard
包裝
ampule of 1 mL
濃度
5000 μg/mL in methanol
應用
environmental
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C1Cc2cccc3cccc1c23
InChI
1S/C12H10/c1-3-9-4-2-6-11-8-7-10(5-1)12(9)11/h1-6H,7-8H2
InChI 密鑰
CWRYPZZKDGJXCA-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
51.8 °F - closed cup
閃點(°C)
11 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)