重要文件
29578-U
DIN6 气瓶调节器
2-stage high purity plus, parameter 0-150 psi
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41112500
NACRES:
SB.54
參數
0-150 psi
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For use with helium, nitrogen, or argon gas cylinders.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)