重要文件
29145-U
Supelco
未组装的 Snap Seal 样品瓶,套装
volume 2 mL, amber glass vial, PTFE/silicone septum
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
PTFE/silicone septum
amber glass vial
black polypropylene cap
描述
unassembled
特點
closure type black polypropylene snap cap
closure type snap seal vial
large opening, (6 mm)
包裝
pkg of 100 ea
外徑 × 高度 × 內徑
12 mm × 32 mm × 6 mm
藝帽直徑
11 mm
容積
2 mL
接頭
thread for 11 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
適合性
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6890
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
ISS-100, 200
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/90950/9095
法律資訊
Snap Seal is a trademark of J.G. Finneran Associates, Inc.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)