重要文件
27505-U
Supelco
Vials, screw top, graduated, solid cap, preassembled
volume 2 mL, clear glass vial, thread for 8-425, PTFE liner
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
PTFE liner
black phenolic solid cap
clear glass vial
特點
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
包裝
pkg of 100 ea
外徑 × 高度 × 內徑
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
容積
2 mL
接頭
thread for 8-425
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
带白色 PTFE 衬垫的黑色固体酚醛树脂瓶盖(pulp/铝箔)。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)