重要文件
27350-U
Supelco
Viton® 隔垫
black Viton®, diam. × thickness 8 mm × 0.060 in., for use with 2 mL vial, standard opening, pkg of 100 ea
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
black Viton®
black Viton®
包裝
pkg of 100 ea
參數
260 °C temp. limit
外徑
8 mm
直徑× 厚度
8 mm × 0.060 in.
相容性
for use with 2 mL vial, standard opening
for use with 8-425 threaded cap - standard opening
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)