重要文件
27333
Supelco
钳口盖样品瓶
volume 0.9 mL, clear glass vial, conical bottom, O.D. × H × I.D. 10 mm × 32 mm × 6 mm, pkg of 125 ea
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
clear glass vial
特點
closure type crimp top vial
conical bottom
包裝
pkg of 125 ea
外徑 × 高度 × 內徑
10 mm × 32 mm × 6 mm
容積
0.9 mL
接頭
thread for 11 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)