重要文件
2631725
Supelco
Inlet Liner, for Packed GC (wool packed)
wool packed, pkg of 25 ea
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121809
包裝
pkg of 25 ea
長度 × 外徑 × 內徑
112 mm × 6.0 mm × 3.0 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Deactivated (silanized) glass inlet liner for packed injection ports.
  • Fits PerkinElmer (AutoSystem)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)