重要文件
26262
配备可拆卸针头的 SGE 气密注射器
25R-GT, volume 25 μL, needle size 25 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.50 mm
同義詞:
SGE 25μL RN Gastight® 注射器,点式 2,25GA
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
針尺寸
25 ga
特點
removable needle
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
SGE 003250
針長 × 外徑
50 mm × 0.50 mm
容積
25 μL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Continuous flow 2H/1H and 18O/16O analysis of water samples with dual inlet precision.
Gehre, M., et al.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 18.22, 2650-2660 (2004)
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192 -192 (2012)