重要文件
25936
Supelco
玻璃填充 GC 色谱柱(适用于Agilent,配置“A”)
phase 4% Carbowax 20M, matrix 80/120 Carbopack B DA support, L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/4 in. × 2.0 mm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
材料
glass column
品質等級
製造商/商標名
Agilent
參數
0-200 °C temperature (isothermal or programmed)
技術
gas chromatography (GC): suitable
長度 × 外徑 × 內徑
6.0 ft (1.8 m) × 1/4 in. × 2.0 mm
基質
80/120 Carbopack B DA support
基質活性組
4% Carbowax 20M phase
柱類型
packed GC
相容性
for use with Agilent Configuration A
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Use a glass column for applications where high inertness is required, such as for the analysis of active analytes. All glass columns undergo a proprietary high temperature silanization to ensure inertness. This column fits Agilent 5880, 5890, 6890. 7820, and 7890 (configuration A, on-column injection, all detectors except TCD).
應用
乳酸/挥发性脂肪酸
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)