材料
fused silica
agency
meets requirements for USP G3
參數
30-310 °C temperature (isothermal or programmed)
β值
265
df
0.50 μm
技術
gas chromatography (GC): suitable
長度 × 內徑
30 m × 0.53 mm
基質活性組
Bonded; poly(50% diphenyl/50% dimethyl siloxane) phase
應用
environmental
food and beverages
柱類型
capillary intermediate polar
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Capillary GC column is also known as open tubular column. The carrier gas flows through the central aperture and is unrestricted throughout the length of the column.
应用:该色谱柱的苯基含量是常见的含苯基系列相中最高的。该色谱柱可用于分析极性分析物,并提供有用的鉴定信息。与苯基含量较低的色谱柱相比,它还为多核芳烃异构体提供了更高的选择性。
USP 代码 :该柱符合 USP G3 要求。
相:
USP 代码 :该柱符合 USP G3 要求。
相:
- 键合的
- 聚(50%联苯/50%二甲基硅氧烷)
- 30 °C至310 °C (等温或程序性的)
其他說明
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
法律資訊
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Introduction to Analytical Gas Chromatography, 101-102 (1997)