重要文件
24417
用于 Agilent/HP 7673 和 7683 自动进样器的 SGE 注射器(配有可拆卸针头)
volume 10 μL, needle size 26 ga, needle L 42 mm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
cone tip stainless steel needle (point style 1)
針尺寸
26 ga
描述
10R-HP-0.47
color (dark orange)
特點
needle type R (removable needle)
syringe type Standard syringe, removable needle
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
SGE 002805
針長
42 mm
容積
10 μL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)