重要文件
23972
SGE 自动进样器注射器,SuperfleX 注射器
volume 10 μL, SK-10FX-HP-0.63, needle size 23 ga, needle L 42 mm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
cone tip stainless steel needle (point style 1)
針尺寸
23 ga
特點
needle type FX (cemented needle)
syringe type SuperfleX
包裝
pkg of 6 ea
製造商/商標名
SGE 002838
針長
42 mm
容積
10 μL
相容性
for use with Agilent/HP 7673 and 7683 autosampler
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
SuperfleX is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)