重要文件
23494-U
Supelco
CapSeal Bullet Capillary Ferrule, Long Design
I.D. 0.5 mm, 0.32 mm Column I.D., pkg of 48 ea
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
NACRES:
SB.54
特點
ferrule type graphite in an aluminum base
包裝
pkg of 48 ea
內徑
0.5 mm
相容性
0.32 mm Column I.D.
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
CapSeal Bullet™ 密封垫由限制在铝基座中的石墨材料构成。独特的设计使密封垫不会粘在紧固件上,易于移除。由此消除了密封垫粘滞以及损坏紧固件的问题。
特性:手紧后再拧 1/8 圈进行密封。可重复使用。特殊的锥形末端可防止石墨进入紧固件。
材料组成:位于铝基座中的石墨
最高温度:450°C
Capillary ferrules have a precision bore which is centrally located. During assembly of a connector, fiber is fixed within the ferrule using adhesive before grinding and polishing for end preparation.
法律資訊
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Senior John M.
Optical Fiber Communications , 245-245 (2009)