材料
fused silica
df
1.80 μm
技術
gas chromatography (GC): suitable
柱尺寸 × 內徑
30 m × 0.32 mm
應用
pharmaceutical
柱類型
capillary intermediate polar
相容性
for use with Agilent Intuvo GC
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
应用:该色谱柱经过专门测试,可确保分离度、效率和低流失。它被设计用于环境样品中挥发性卤化、非卤化及芳香族污染物的吹扫捕集分析。
USP Code:该色谱柱符合 USP G43 要求。
相:
USP Code:该色谱柱符合 USP G43 要求。
相:
- 键合的
- 所有权
- ≤0.32 mm 内径:亚常温至 250°C(等温或编程)
- ≥0.53 mm 内径:亚常温至 230 °C(等温或编程)
法律資訊
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
從最近期的版本中選擇一個:
我們的科學家團隊在所有研究領域都有豐富的經驗,包括生命科學、材料科學、化學合成、色譜、分析等.
聯絡技術服務