重要文件
20448
棘轮扳手
wrench size 9/16 in.
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41100000
扳手尺寸
9/16 in.
相容性
for use with Swagelok 1/4 in. fittings
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
拧紧到紧固位置。卡钳打开可围绕螺母滑动,然后闭合。便于在小色谱柱温箱或其他受限空间中使用。7/16 英寸扳手用于 1/8 英寸Swagelok® 紧固件,9/16 英寸扳手用于 1/4 英寸Swagelok® 紧固件。
法律資訊
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)